2-(2-Fluorophenyl)-4-methylthiazole-5-carboxylic acid
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Attention
|
Formule:
C₁₁H₈FNO₂S Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06857924 Numéro CAS: 879070-37-8 |