Imprimer
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC52118-1G PC52118-25G PC52118-5G
APOSPC52118-1GEA 21.9 EUR
APOSPC52118-1G APOSPC52118-25G APOSPC52118-5G
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
5-Bromo-2,4-difluorobenzaldehyde
Formule: C₇H₃BrF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09842439
Numéro CAS: 473416-91-0