1-Bromo-4-chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₅BrClF₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11226573 Numéro CAS: 1099597-30-4 |