5-Bromo-2,4-bis(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₂BrF₆N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100546 Numéro CAS: 1099598-05-6 |