Imprimer
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520903-1G PC520903-5G
APOSPC520903-1GEA 171 EUR
APOSPC520903-1G APOSPC520903-5G
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Chloro-5-fluoro-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂ClF₄N
Poids moléculaire: 199.54 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100544
Numéro CAS: 72587-20-3