Imprimer
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520888-1G PC520888-5G
APOSPC520888-1GEA 306 EUR
APOSPC520888-1G APOSPC520888-5G
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride 97%
3,4-Difluoro-2-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₅F₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100534
Numéro CAS: 1099597-95-1