Imprimer
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520816-1G PC520816-500MG PC520816-5G
APOSPC520816-1GEA 228 EUR
APOSPC520816-1G APOSPC520816-500MG APOSPC520816-5G
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
1-Fluoro-2,3-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₃F₇
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226555
Numéro CAS: 1099597-20-2
UN: 1993
ADR: 3,III