Imprimer
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520814-1G PC520814-500MG PC520814-5G
APOSPC520814-1GEA 348 EUR
APOSPC520814-1G APOSPC520814-500MG APOSPC520814-5G
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene 95%
2,3-Difluoro-1,4-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂F₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226683
Numéro CAS: 1099597-67-7