Imprimer
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520802-1G PC520802-5G
APOSPC520802-1GEA 361 EUR
APOSPC520802-1G APOSPC520802-5G
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Methyl-1-nitro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Poids moléculaire: 219.16 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22566378
Numéro CAS: 1404193-89-0