Imprimer
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520795-1G PC520795-5G
APOSPC520795-1GEA 292 EUR
APOSPC520795-1G APOSPC520795-5G
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
4-Chloro-1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅ClF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226523
Numéro CAS: 1099598-24-9