Imprimer
2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520792-10G PC520792-1G PC520792-5G
APOSPC520792-10GEA 1050 EUR
APOSPC520792-10G APOSPC520792-1G APOSPC520792-5G
2,3-Dimethylbenzotrifluoride 97%
2,3-Dimethylbenzotrifluoride
Formule: C₉H₉F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226579
Numéro CAS: 80245-28-9