2,6-Dichloro-5-fluoro-3-(hydroxymethyl)pyridine 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₄Cl₂FNO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD04972782 Numéro CAS: 820224-51-9 |