Imprimer
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine Hydrochloride
PC520790-10G PC520790-1G PC520790-5G
APOSPC520790-10GEA 989 EUR
APOSPC520790-10G APOSPC520790-1G APOSPC520790-5G
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride 95%
2,2,2-Trifluoro-1-phenylethylamine hydrochloride
Formule: C₈H₉ClF₃N
Poids moléculaire: 211.62 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00971700
Numéro CAS: 13652-09-0