Imprimer
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520758-1G PC520758-500MG PC520758-5G
APOSPC520758-1GEA 492 EUR
APOSPC520758-1G APOSPC520758-500MG APOSPC520758-5G
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-5-(difluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₃BrClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199311
Numéro CAS: 71702-02-8