Imprimer
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520756-1G PC520756-500MG
APOSPC520756-1GEA 372 EUR
APOSPC520756-1G APOSPC520756-500MG
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine 95%
2-Chloro-3-(difluoromethyl)-6-methylpyridine
Formule: C₇H₆ClF₂N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199315
Numéro CAS: 1374659-36-5