Imprimer
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520748-1G PC520748-5G
APOSPC520748-1GEA 209 EUR
APOSPC520748-1G APOSPC520748-5G
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane 95%
1,1-Difluoro-2-methylcyclohexane
Formule: C₇H₁₂F₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19442248
Numéro CAS: 74185-72-1