Imprimer
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520747-1G PC520747-500MG PC520747-5G
APOSPC520747-1GEA 257 EUR
APOSPC520747-1G APOSPC520747-500MG APOSPC520747-5G
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol 95%
(1-Benzyl-4,4-difluoropiperidin-3-yl)methanol
Formule: C₁₃H₁₇F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18909828
Numéro CAS: 1303973-25-2