Imprimer
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520746-250MG PC520746-500MG
APOSPC520746-250MGEA 792 EUR
APOSPC520746-250MG APOSPC520746-500MG
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride 95%
4,4-Difluoropiperidine-1-sulphonyl chloride
Formule: C₅H₈ClF₂NO₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18917106
Numéro CAS: 1224929-81-0