Imprimer
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520740-10G PC520740-1G PC520740-5G
APOSPC520740-10GEA 1400 EUR
APOSPC520740-10G APOSPC520740-1G APOSPC520740-5G
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
2-Fluoro-4-nitro-1-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅F₄NO₂
Poids moléculaire: 223.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18384835
Numéro CAS: 1262412-94-1