Imprimer
2-Chloro-8-fluoroquinoleine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520725-25G PC520725-5G
APOSPC520725-25GEA 2350 EUR
APOSPC520725-25G APOSPC520725-5G
2-Chloro-8-fluoroquinoleine 95%
2-Chloro-8-fluoroquinoleine
Formule: C₉H₅ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16140178
Numéro CAS: 124467-23-8