Imprimer
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520713-10G PC520713-1G PC520713-5G
APOSPC520713-10GEA 1280 EUR
APOSPC520713-10G APOSPC520713-1G APOSPC520713-5G
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene 95%
1-(Difluoromethyl)-3-(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₅F₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698632
Numéro CAS: 1214358-15-2