Imprimer
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520705-1G PC520705-5G
APOSPC520705-1GEA 164 EUR
APOSPC520705-1G APOSPC520705-5G
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene 97%
4-(Difluoromethyl)-2-fluoro-1-methylbenzene
Formule: C₈H₇F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698598
Numéro CAS: 1214334-21-0