Imprimer
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520704-1G PC520704-25G PC520704-5G
APOSPC520704-1GEA 141 EUR
APOSPC520704-1G APOSPC520704-25G APOSPC520704-5G
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-fluorobenzene
Formule: C₇H₄ClF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14698545
Numéro CAS: 1214372-57-2