Imprimer
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Methyl 4-(trifluoromethyl)cyclohexane-1-carboxylate
PC520700-25G PC520700-5G
APOSPC520700-25GEA 815 EUR
APOSPC520700-25G APOSPC520700-5G
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester 97%
4-(Trifluoromethyl)cyclohexanecarboxylic acid methyl ester
Formule: C₉H₁₃F₃O₂
Poids moléculaire: 210.2 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525503
Numéro CAS: 1204296-05-8