Imprimer
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520699-1G PC520699-5G
APOSPC520699-1GEA 257 EUR
APOSPC520699-1G APOSPC520699-5G
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1-Methyl-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₉H₉F₃
Poids moléculaire: 174.17 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525512
Numéro CAS: 50562-01-1