Imprimer
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropionate hydrochloride, Ethyl 2-amino-3,3,3-trifluoropropanoate hydrochloride
PC520698-1G PC520698-5G
APOSPC520698-1GEA 151 EUR
APOSPC520698-1G APOSPC520698-5G
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride 96%
2-Amino-3,3,3-trifluoropropionic acid ethylester hydrochloride
Formule: C₅H₉ClF₃NO₂
Poids moléculaire: 207.58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525479
Numéro CAS: 193140-71-5