Imprimer
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520697-10G PC520697-1G PC520697-5G
APOSPC520697-10GEA 838 EUR
APOSPC520697-10G APOSPC520697-1G APOSPC520697-5G
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene 95%
1-Chloro-2-(1,1-difluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₇ClF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD14525553
Numéro CAS: 1204295-71-5