3-Bromo-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
|
Danger
|
Formule:
C9H6BrF3O2 Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD13194218 Numéro CAS: 1161362-01-1 UN: 3261 ADR: 8,II |