Imprimer
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520685-10G PC520685-1G PC520685-5G
APOSPC520685-10GEA 1630 EUR
APOSPC520685-10G APOSPC520685-1G APOSPC520685-5G
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole 97%
4,5-Bis(trifluoromethyl)imidazole
Formule: C₅H₂F₆N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546953
Numéro CAS: 651-34-3