Imprimer
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520683-10G PC520683-1G PC520683-5G
APOSPC520683-10GEA 605 EUR
APOSPC520683-10G APOSPC520683-1G APOSPC520683-5G
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile 97%
3,6-Difluoro-2-methoxybenzonitrile
Formule: C₈H₅F₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546978
Numéro CAS: 1010413-52-1