Imprimer
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520681-10G PC520681-1G PC520681-5G
APOSPC520681-10GEA 931 EUR
APOSPC520681-10G APOSPC520681-1G APOSPC520681-5G
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Methyl-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₇H₆F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12546975
Numéro CAS: 106877-18-3