Imprimer
1,2-Dichloro-4,5-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520674-10G PC520674-1G PC520674-5G
APOSPC520674-10GEA 1230 EUR
APOSPC520674-10G APOSPC520674-1G APOSPC520674-5G
1,2-Dichloro-4,5-bis-(trifluoromethyl)benzene 95%
1,2-Dichloro-4,5-bis(trifluoromethyl)benzene
Formule: C₈H₂Cl₂F₆
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100166
Numéro CAS: 320-22-9