4-Chloro-1,2-bis-(trifluoromethyl)benzene 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃ClF₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100533 Numéro CAS: 320-30-9 |