4-Methyl-2-(trifluoromethyl)pyrimidine-5-carboxylic acid 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₅F₃N₂O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100557 Numéro CAS: 306960-74-7 |