Imprimer
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520671-10G PC520671-5G
APOSPC520671-10GEA 698 EUR
APOSPC520671-10G APOSPC520671-5G
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
1-Fluoro-3-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₆F₄
Poids moléculaire: 178.13 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100171
Numéro CAS: 81577-08-4