2,3-Dibromo-4-(trifluoromethyl)pyridine 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₆H₂Br₂F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100541 Numéro CAS: 1099598-01-2 |