1-(1,1-Difluoroethyl)-4-fluorobenzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₇F₃ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11845816 Numéro CAS: 55805-03-3 |