Imprimer
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520663-1G PC520663-5G
APOSPC520663-1GEA 302 EUR
APOSPC520663-1G APOSPC520663-5G
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine 95%
5-(Trifluoromethyl)pyrimidine
Formule: C₅H₃F₃N₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100527
Numéro CAS: 176214-12-3