Imprimer
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520659-1G PC520659-5G
APOSPC520659-1GEA 222 EUR
APOSPC520659-1G APOSPC520659-5G
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,2,3,4,5-Pentafluoro-6-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₂F₈
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226681
Numéro CAS: 27059-24-1