Imprimer
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520647-10G PC520647-1G PC520647-5G
APOSPC520647-10GEA 908 EUR
APOSPC520647-10G APOSPC520647-1G APOSPC520647-5G
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride 95%
3-Chloro-2,6-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂ClF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226546
Numéro CAS: 1099597-36-0