Imprimer
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520645-10G PC520645-1G PC520645-5G
APOSPC520645-10GEA 1160 EUR
APOSPC520645-10G APOSPC520645-1G APOSPC520645-5G
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 97%
2-Bromo-1-fluoro-4-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅BrF₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226531
Numéro CAS: 1099598-18-1