Imprimer
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520644-10G PC520644-1G PC520644-5G
APOSPC520644-10GEA 1230 EUR
APOSPC520644-10G APOSPC520644-1G APOSPC520644-5G
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene 95%
1-Bromo-3-(3,3,3-trifluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₈BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226672
Numéro CAS: 1099597-60-0