Imprimer
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520641-1G PC520641-5G
APOSPC520641-1GEA 257 EUR
APOSPC520641-1G APOSPC520641-5G
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene 97%
1-Bromo-3-(2,2-difluoropropyl)benzene
Formule: C₉H₉BrF₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226516
Numéro CAS: 1099598-19-2