2-Methyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₇H₆F₃N Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11100538 Numéro CAS: 31181-54-1 |