Imprimer
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520636-1G PC520636-5G
APOSPC520636-1GEA 176 EUR
APOSPC520636-1G APOSPC520636-5G
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline 97%
2-Phenyl-4-(trifluoromethyl)quinoline
Formule: C₁₆H₁₀F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226599
Numéro CAS: 64196-43-6