4-Chloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)-1-(trifluoromethyl)benzene 95%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₉H₅ClF₆ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD11226668 Numéro CAS: 1099597-50-8 |