Imprimer
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520620-10G PC520620-1G PC520620-5G
APOSPC520620-10GEA 1280 EUR
APOSPC520620-10G APOSPC520620-1G APOSPC520620-5G
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride 95%
2-Bromo-4,5-difluorobenzotrifluoride
Formule: C₇H₂BrF₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226699
Numéro CAS: 112290-04-7