Imprimer
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC520616-10G PC520616-1G PC520616-5G
APOSPC520616-10GEA 1160 EUR
APOSPC520616-10G APOSPC520616-1G APOSPC520616-5G
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene 95%
1,3-Dichloro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Formule: C₈H₅Cl₂F₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226581
Numéro CAS: 1099598-25-0