Imprimer
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC520612-10G PC520612-1G PC520612-5G
APOSPC520612-10GEA 1060 EUR
APOSPC520612-10G APOSPC520612-1G APOSPC520612-5G
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3,5-Difluoro-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formule: C₆H₂F₅N
Point d'ébullition: 64 °C/150mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11226519
Numéro CAS: 1099598-21-6