Imprimer
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): 2-Bromo-1-methyl-3-(trifluoromethyl)benzene
PC520608-10G PC520608-5G
APOSPC520608-10GEA 616 EUR
APOSPC520608-10G APOSPC520608-5G
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride 95%
2-Bromo-3-methylbenzotrifluoride
Formule: C₈H₆BrF₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11100539
Numéro CAS: 1099597-98-4